Merck
777056
Sigma-Aldrich
5′-Bromo-2,2′-bithiophene-5-carboxaldehyde
97%
Sinónimos:
5′-Bromo-2,2′-bithienyl-5-carboxaldehyde, 5′-Bromo-2,2′-bithiophene-5-carbaldehyde, 5′-Bromo-[2,2′]bithiophene-5-carboxaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H5BrOS2
Número de CAS:
Peso molecular:
273.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
140-145 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrC1=CC=C(C2=CC=C(C([H])=O)S2)S1
InChI
1S/C9H5BrOS2/c10-9-4-3-8(13-9)7-2-1-6(5-11)12-7/h1-5H
InChI key
NTHMTYNJFSUBMF-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)