Merck
558036
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-4-Penten-2-ol
95%
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=CHCH2CH(OH)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
86.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
actividad óptica
[α]20/D −5.0°, neat
índice de refracción
n20/D 1.4240 (lit.)
bp
115-116 °C (lit.)
densidad
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
allyl
hydroxyl
cadena SMILES
C[C@@H](O)CC=C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3,5-6H,1,4H2,2H3/t5-/m1/s1
Clave InChI
ZHZCYWWNFQUZOR-RXMQYKEDSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
77.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
25.5 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)