P8807
4-Penten-2-ol
99%
Sinónimos:
Allyl methyl carbinol
Quality Level
assay
99%
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
115-116 °C (lit.)
density
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(O)CC=C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3,5-6H,1,4H2,2H3
InChI key
ZHZCYWWNFQUZOR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?