Merck
558060
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-5-Hexen-2-ol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH2=CHCH2CH2CH(OH)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
100.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]20/D −15.0°, c = 1% in chloroform
índice de refracción
n20/D 1.4320 (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
densidad
0.828 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
allyl
hydroxyl
cadena SMILES
C[C@@H](O)CCC=C
InChI
1S/C6H12O/c1-3-4-5-6(2)7/h3,6-7H,1,4-5H2,2H3/t6-/m1/s1
Clave InChI
LNPNXWKVAFKIBX-ZCFIWIBFSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
110.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
43.33 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)