496103
2,6-Bis[(4S,5S)-4-methyl-5-phenyl-2-oxazolinyl]pyridine
98%
Sinónimos:
2,6-Bis[(4S,5S)-4,5-dihydro-4-methyl-5-phenyl-2-oxazolyl]pyridine
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
optical activity
[α]22/D −132°, c = 1 in chloroform
mp
138-141 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@H]1N=C(O[C@H]1c2ccccc2)c3cccc(n3)C4=N[C@@H](C)[C@@H](O4)c5ccccc5
InChI
1S/C25H23N3O2/c1-16-22(18-10-5-3-6-11-18)29-24(26-16)20-14-9-15-21(28-20)25-27-17(2)23(30-25)19-12-7-4-8-13-19/h3-17,22-23H,1-2H3/t16-,17-,22+,23+/m0/s1
InChI key
WAQJMWVRZVOTCH-ZCVTWQBDSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)