496065
2,6-Bis[(4R)-4-phenyl-2-oxazolinyl]pyridine
98%
Sinónimos:
(R,R)-2,6-Bis(4,5-dihydro-4-phenyl-2-oxazolyl)pyridine, (R,R)-2,6-Bis(4-phenyl-2-oxazolinyl)pyridine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]22/D 187°, c = 1 in methylene chloride
mp
171-175 °C (lit.)
grupo funcional
ether
phenyl
cadena SMILES
C1OC(=N[C@@H]1c2ccccc2)c3cccc(n3)C4=N[C@@H](CO4)c5ccccc5
InChI
1S/C23H19N3O2/c1-3-8-16(9-4-1)20-14-27-22(25-20)18-12-7-13-19(24-18)23-26-21(15-28-23)17-10-5-2-6-11-17/h1-13,20-21H,14-15H2/t20-,21-/m0/s1
Clave InChI
HLHBIMJNCKZZQO-SFTDATJTSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?