Merck
416428
Sigma-Aldrich
2,2′-Methylenebis[(4S)-4-phenyl-2-oxazoline]
97%
Sinónimos:
(S,S)-2,2′-Methylenebis(4-phenyl-2-oxazoline)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H18N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
306.36
Beilstein:
4202633
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
viscous liquid
actividad óptica
[α]20/D ~−90°, c = 1 in ethanol
índice de refracción
n20/D 1.586 (lit.)
bp
131-134 °C/0.01 mmHg (lit.)
densidad
1.28 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
phenyl
cadena SMILES
C1OC(CC2=N[C@H](CO2)c3ccccc3)=N[C@H]1c4ccccc4
InChI
1S/C19H18N2O2/c1-3-7-14(8-4-1)16-12-22-18(20-16)11-19-21-17(13-23-19)15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16-17H,11-13H2/t16-,17-/m1/s1
Clave InChI
IUFHJPXOLHSJTC-IAGOWNOFSA-N
Aplicación
C2 symmetric ligand for enantioselective catalysis. Easily forms bidentate coordination complexes due to the strong affinity of the oxazoline nitrogen for various metals.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Pfaltz, A.
Accounts of Chemical Research, 26, 339-339 (1993)
Bolm, C.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 30, 542-542 (1991)
Gant, T.G. Meyers, A.I.
Tetrahedron, 50, 2297-2297 (1994)
Artículos
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.