477443
1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol
99%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
bp
183 °C/20 mmHg (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
phenyl
cadena SMILES
OC(C#C)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O/c1-2-15(16,13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h1,3-12,16H
Clave InChI
SMCLTAARQYTXLW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- (PCy3)2Cl2Ru(3-phenylinden-1-ylidene) (Cy=cyclohexyl)
- thieno-2H-chromenes
- {Ru(Cp*)(CO)[=C(OMe)CH=CPh2][Ph2PCH2C(=O)tBu]}[PF6] (Cp=cyclopentadienyl)
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Alkynes' versatility enables reactions like addition, metathesis, hydroboration, cleavage, coupling, and cycloadditions in synthetic chemistry.
Alkynes' versatility enables reactions like addition, metathesis, hydroboration, cleavage, coupling, and cycloadditions in synthetic chemistry.
Alkynes' versatility enables reactions like addition, metathesis, hydroboration, cleavage, coupling, and cycloadditions in synthetic chemistry.
Alkynes' versatility enables reactions like addition, metathesis, hydroboration, cleavage, coupling, and cycloadditions in synthetic chemistry.