455202
Tetrakis(diethylamido)hafnium(IV)
99.99%
Sinónimos:
Tetrakis(diethylamino)hafnium(IV)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.99%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
core: hafnium
bp
130 °C/0.01 mmHg (lit.)
densidad
1.249 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCN(CC)[Hf](N(CC)CC)(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/4C4H10N.Hf/c4*1-3-5-4-2;/h4*3-4H2,1-2H3;/q4*-1;+4
Clave InChI
VBCSQFQVDXIOJL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Nota de análisis
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
10 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Thin film photovoltaic devices have become increasingly important in efficiently harnessing solar energy to meet consumer demand.