454249
2-Methylnaphthalene-d10
98 atom % D
Sinónimos:
ß-Methylnaphthalene-d10
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
form
solid
bp
241-242 °C (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+10
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c(c([2H])c([2H])c2c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C11H10/c1-9-6-7-10-4-2-3-5-11(10)8-9/h2-8H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
InChI key
QIMMUPPBPVKWKM-UZHHFJDZSA-N
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
208.4 °F - closed cup
flash_point_c
98.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?