485551
Benzaldehyde-d6
98 atom % D
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.545 (lit.)
bp
178-179 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
density
1.103 g/mL at 25 °C
mass shift
M+6
SMILES string
[2H]C(=O)c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
InChI key
HUMNYLRZRPPJDN-MZWXYZOWSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
145.0 °F - closed cup
flash_point_c
62.8 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?