409022
Poly(diallyldimethylammonium chloride) solution
average Mw 200,000-350,000 (medium molecular weight), 20 wt. % in H2O
Sinónimos:
PDADMAC
About This Item
Productos recomendados
Formulario
viscous liquid
Nivel de calidad
mol peso
average Mw 200,000-350,000 (medium molecular weight)
concentración
20 wt. % in H2O
índice de refracción
n20/D 1.375
viscosidad
250-500 cP(25 °C, Brookfield)
densidad
1.04 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[Cl-].[N+](CC=C)(CC=C)(C)C
InChI
1S/C8H16N.ClH/c1-5-7-9(3,4)8-6-2;/h5-6H,1-2,7-8H2,3-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
GQOKIYDTHHZSCJ-UHFFFAOYSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.