527491
Poly(sodium 4-styrenesulfonate) solution
average Mw ~1,000,000, 25 wt. % in H2O
Sinónimos:
PSS, Poly(4-styrenesulfonic acid) sodium salt
About This Item
Productos recomendados
mol wt
average Mw ~1,000,000
Quality Level
concentration
25 wt. % in H2O
refractive index
n20/D 1.3875
density
1.163 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C8H8O3S/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11/h2-6H,1H2,(H,9,10,11)
InChI key
MAGFQRLKWCCTQJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Anionic polyelectrolyte.
Features and Benefits
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.