366595
Potassium hexachlororhenate(IV)
99.99% trace metals basis
Quality Level
assay
99.99% trace metals basis
form
powder
impurities
≤200.0 ppm Trace Metal Analysis
density
3.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[K+].Cl[Re--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Re/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
InChI key
HGCRXIXEXSEJGV-UHFFFAOYSA-H
Application
Used in preparation of supported rhenium tricarbonyls which catalyze propylene hydrogenation.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
J. Mol. Catal., 94, L1-L1 (1994)