285587
Diethyl fluoromalonate
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
bp
121-122 °C/30 mmHg (lit.)
density
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCOC(=O)C(F)C(=O)OCC
InChI
1S/C7H11FO4/c1-3-11-6(9)5(8)7(10)12-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
GOWQBFVDZPZZFA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
143.6 °F - closed cup
flash_point_c
62 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?