Merck
杜氏改良Eagle培养基(DMEM)
图片显示一系列的5个相同的方形瓶,含有红色液体“四甲基罗丹明乙二胺”,每个盖子都是黑白配的之字形图案。
在细胞和组织培养应用中,DMEM(杜氏改良Eagle培养基)是多种贴壁细胞表型最广泛使用的明确成分培养基之一,包括哺乳动物细胞、昆虫细胞和植物细胞。原本的Eagle培养基在1950年代研制,专门用于鸡细胞培养。杜氏改良版的配方在原版的基础上增强营养,某些氨基酸和维生素的浓度提高有4倍之多。 
在细胞培养中,DMEM培养基可支持多种类型的细胞生长,包括原代细胞、干细胞和转化细胞。改良版DMEM也可用于各种研究应用,例如药物发现、组织工程和细胞信号传导通路研究。 
DMEM本身并不是一种完全培养基,缺乏蛋白质、脂类或生长因子等必需营养成分。需要补充胎牛血清(FBS)、氨基酸等营养成分,才能为培养细胞提供完全和平衡的生长环境。
我们为此提供了一系列葡萄糖浓度及含/不含L-谷氨酰胺制剂选择。现可针对雌激素敏感应用提供不含pH指示剂酚红的产品,同时我们全面的产品线还涵盖了各种便捷的即用型液体制剂形式,以及易于存储、保质期更久的经济型粉末培养基。
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
DMEM—高糖型和低糖型 
根据培养细胞的具体需求和实验目的,可选用不同配方的DMEM。培养基最初的葡萄糖含量为1 g/L(低糖型),适合对高浓度葡萄糖敏感、无法在这种高糖培养基中存活的细胞生长。高糖型DMEM含4.5 g/L葡萄糖,常用于最佳生长需要较高葡萄糖浓度的细胞的培养。
无血清培养基(SFM)
血清是很多细胞培养基的组成成分,常用于加入培养基补充细胞生长和增殖需要的激素、生长因子等营养成分。不过,血清中含有的杂质和污染物会干扰实验结果,它的使用也会带来伦理问题。 
无血清培养基不含动物血清或其他动物源成分。这种培养基由适宜的营养和激素配方组成,用于支持培养细胞的生长和增殖。 
在细胞培养中使用无血清培养基可提高生产力和一致性,且便于纯化和下游处理。无血清培养基也可添加各种组合的生长因子,用于特定的细胞类型和研究目的。这种培养基适合广泛的细胞培养应用,包括重组蛋白生产、细胞生长和分化研究、细胞信号通路研究、病毒疫苗生产以及药物发现和研发。
DMEM/Ham’s F-12就是一种无血清培养基,它适合哺乳动物细胞生长,包括MDCK、胶质细胞、成纤维细胞、人内皮细胞和大鼠成纤维细胞。DMEM提供高浓度的氨基酸、葡萄糖和维生素,Ham’s F12提供锌、腐胺、次黄嘌呤和胸苷。可添加FBS和HEPES等缓冲液补偿损失的缓冲能力。
DMEM—有酚红和无酚红
酚红是一种pH指示剂,会随着pH值的改变而变色,常以0.01-0.03%的浓度添加到DMEM中。用于监测培养基pH,确保其处于适宜细胞生长和代谢的pH范围内。
某些细胞会对酚红敏感或者会被影响,因此也有不含酚红的DMEM培养基。对于蛋白分析或基因表达等一些下游应用,培养基中的酚红会造成干扰。某些成像技术,例如荧光显微成像,也需要使用无酚红DMEM获得准确的结果。因为酚红会吸收可见光而影响这些技术的准确性。实践中,是否选择酚红取决于培养细胞的具体需求和实验目的。