血清
凭借30多年的细胞培养血清管理和生产经验,我们可提供许多专为细胞培养应用生产并经过测试的牛、鸡、山羊、马、人类、绵羊、猪和兔血清。我们的血清均经过病毒污染和细胞培养性能检验,并具有原产地证书。
FBS(胎牛血清)是全球细胞培养实验室的必备补剂。我们的FBS Classic、FBS Premier和FBS Select产品线让您基于自身工艺所需的重要血清性质,选择对应的血清。这一分类考虑了各种需求(常规细胞培养实验室,生物制造和需要严格质量测试的应用,更专业或更挑剔细胞表型培养),让您可以根据自身细胞培养性能、归档和优化需求选择合适的FBS。
我们按照原产地国家或地区管理和区分自己的成年、新生和胎牛血清(FBS)库存产品,以满足美国和国际监管标准和限制条件。我们的FBS产品分为美国的和非美国产地两类,并可提供美国产地的马和山羊血清。我们的非美国产地FBS已按USDA批准或原产地/限制销售国家/地区规定进行批次命名和管理,并针对所有FBS产品进了批次测试和比对。我们的人类血清来源明确,并经过了全面测试以满足公共安全要求。除完整的血清解决方案外,我们还可为针对需要无血清条件的培养提供可维持理想生长性能的血清替代产品。
概要
胎牛血清 (FBS)
我们的FBS的细致分类让您可基于自身您工作流程相关的属性,选择适合常规或特定细胞培养应用需求的FBS产品:
- FBS Classic:我们用于常规细胞培养应用的最重要胎牛血清
- FBS Premier:此类产品必须通过多达56种明确质量放行制备的严格检验,适用于生物制造等需要根据国际公认标准进行严格测试和放行程序的培养工艺
- FBS Select:此类FBS产品符合专为干细胞、心肌细胞以及免疫疗法开发用培养细胞(仅举几个特殊的细胞表型)所量身定制的营养物补充标准。
小牛和成年牛血清
与FBS一样,新生小牛血清也含有生长因子和营养成分,可为某些培养应用提供更具成本效益的FBS替代品。成年牛血清也可用于补充培养基成分,促进生长和增殖。如果血清中存在的抗体和其他免疫因子不会影响到培养应用,这些血清不失为一种经济的替代选择。
人类血清
人类血清对于组织工程、移植和细胞疗法开发等生物医学应用至关重要。在某些人类细胞培养应用中,人类血清可能比FBS更理想的选择。此类应用包括细胞侵袭研究和涉及到球状体形成的研究方法。我们的人类血清产品经过连续无菌过滤,并进行了无HBsAg、甲肝、HIV以及其他相关细菌、病毒、毒素和血红蛋白检验。为此,我们采用补充了血清的细胞培养基进行了为期七天的生物学性能评估,以确保其适用于培养应用。
其他动物物种来源血清
除牛血清外,也可选用来自其他物种的血清作为基础细胞培养基的更具经济效益的替代补充剂,或用其开展需要特定物种血清的应用。动物血清是免疫检测实验方案的基础试剂,可阻断其中的非特异性结合,提高信噪比。我们可提供来自马、山羊、兔子、绵羊、猪、大鼠和小鼠等不同物种的血清。