Merck
主页蛋白质浓缩和缓冲液置换利用Amicon® Ultra离心超滤管浓缩尿液
利用Amicon® Ultra离心超滤管浓缩尿液
准确测定尿液蛋白对于疾病诊断和管理至关重要。问题是,尿液蛋白的浓度通常低于临床分析的检测限。这时可先用Amicon® Ultra-4 mL 10 kDa MWCO超滤管浓缩尿液标本,满足分析的浓度要求。
方法
Amicon® Ultra-4 mL 10 kDa MWCO超滤管浓缩尿液标本中的免疫球蛋白轻链(本周蛋白)。
  1. 测定24小时尿液标本中的总蛋白量。
  2. 取4 mL尿液加入Amicon® Ultra-4mL超滤管。
  3. 3400 x g离心30–45分钟(最终获得约25-50 μL浓缩样本)。即浓度增至原始标本的160倍。
  4. 将吸头插入超滤管底部,吸出浓缩样本。
  5. 用浓缩液进行琼脂糖电泳,以定量轻链并鉴定其他蛋白。测定轻链占尿液所有组分的百分率,再将轻链百分率乘以24小时蛋白总浓度(克/24小时体积)。
  6. 用浓缩液进行免疫固定电泳,以鉴定轻链。
游离免疫球蛋白轻链的电泳图
用Centricon® (C)和Amicon® Ultra (A)离心浓缩装置浓缩尿液标本后,游离免疫球蛋白轻链(本周蛋白)的电泳图。每条泳道~25 kDa处的黑色条带即为该蛋白。
其他说明
  1. 浓缩尿液经免疫固定电泳后,可能还会分离出异质的正常免疫球蛋白,各种微异质性轻链形成“阶梯效应”,本周蛋白可能就位于该阶梯中。需要再进行双向电泳分析才能确认本周蛋白的存在。
  2. 假如抗原过量,需要稀释浓缩液至抗原(本周蛋白)和抗体平衡。
相关产品
  1. Amicon® Ultra超滤管还可用于浓缩血清、血浆和脑脊液,解决类似的分析浓度问题。用琼脂糖电泳法检测患者的游离轻链,其浓度需要达到约20 mg/mL。免疫固定电泳法又比琼脂糖电泳灵敏10倍。
  2. 我们的静置浓缩器(Minicon®装置)也可用于浓缩尿液中的本周蛋白。
致谢
本次Amicon® Ultra超滤管尿液浓缩的实验研究由Mark Merchant博士(Helena Laboratories, Beaumont, TX)进行。
产品列表
Loading
参考文献
1.
N. T. Clinical Guide to Laboratory Tests, 2nd ed. Philadelphia: Saunders, WB; 1990;362–363..
2.
Kahn SN. 1991. Dear Dr. [Bence] Jones... 37(9):1557-1558. https://doi.org/10.1093/clinchem/37.9.1557
3.
July 2002.. Cleveland Clinic homepage. Accessed .
4.
Christenson RH, Behlmer P, Howard JF, Winfield JB, Silverman LM. 1983. Interpretation of cerebrospinal fluid protein assays in various neurologic diseases.. 29(6):1028-1030. https://doi.org/10.1093/clinchem/29.6.1028
5.
Christenson RH, Tucker JA, Allen E. 1985. Results of dipstick tests, visual inspection, microscopic examination of urine sediment, and microbiological cultures of urine compared for simplifying urinalysis.. 31(3):448-451. https://doi.org/10.1093/clinchem/31.3.448