缓冲液置换和浓缩实现少量抗体纯化:Amicon® Pro系统
如要从少量(0.5-10 mL)样品中纯化抗体,推荐使用Amicon® Pro纯化系统。这款装置采用离心技术,在纯化、缓冲液置换和浓缩时无需对样品进行转移或稀释,因此可尽量降低损失抗体的风险。下列方法通过配置protein A/G琼脂糖树脂的Amicon® Pro系统,专门开发用于0.5 mL样品的抗体亲和纯化。
方法
- 在置换管中加入200 µL Protein A/G树脂(50%浆液)和1.5 mL洗涤缓冲液。1000 x g离心1 min。
- 加入0.5 mL样品,通过吹吸与树脂混匀。在轨道式摇床中垂直振荡1 h。【注意:旋转混合效率更低,因为不能有效收集壁上和盖上残留的树脂。】
- 1000 x g离心1 min,清除未结合物质。
- 加入1.5 mL洗涤缓冲液。1000 x g离心1 min。
- 装配Amicon® Ultra 0.5 mL超滤管(10k MWCO)。
- 加入1 mL洗脱缓冲液,与树脂混匀。4000 x g离心10 min。
- 加入1.5 mL最终缓冲液(自行选择)。4000 x g离心15 min以置换缓冲液和浓缩。
- 取出Amicon® Ultra超滤管,置于滤液收集管中。
- 通过倒置离心回收Amicon® Ultra 0.5 mL超滤管中的纯化抗体。
结果
兔血清(货号S20-100ML)的IgG通过配置蛋白A或蛋白G琼脂糖的Amicon® Pro系统(10kDa MWCO,货号ACK5010PA和ACK5010PG)或传统的离心柱纯化。接着将纯化获得的IgG进行缓冲液置换和浓缩,该过程在同一Amicon® Pro装置中进行,或从离心柱中转移至Amicon® Ultra浓缩管中进行。
使用Amicon® Pro系统的过程只需要6次移液/离心,而使用传统离心柱和浓缩管的过程需要11次移液/离心。如下图所示,抗体回收率不变。
使用Amicon® Pro系统和传统离心柱的兔血清来源抗体纯化(n=3)