雜質
~4% isopropanol
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl.CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)OCc3ccccc3)ccc12
InChI
1S/C30H39N9O6.ClH/c1-18-15-25(40)45-24-16-20(11-12-21(18)24)37-26(41)22(9-5-13-35-28(31)32)38-27(42)23(10-6-14-36-29(33)34)39-30(43)44-17-19-7-3-2-4-8-19;/h2-4,7-8,11-12,15-16,22-23H,5-6,9-10,13-14,17H2,1H3,(H,37,41)(H,38,42)(H,39,43)(H4,31,32,35)(H4,33,34,36);1H
InChI 密鑰
HLSNWWKWVKPXKI-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... CTSB(1508)
mouse ... CTSB(13030)
rat ... CTSB(64529)
Amino Acid Sequence
應用
- 粪便提取物中蛋白酶酶谱分析中的组织蛋白酶B底物。
- 组织蛋白酶B活性测定。
- 作为荧光肽底物用于测定基质金属蛋白酶的活性。
基底
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
商品
Cathepsin B is a lysosomal cysteine proteinase with broad specificity. This protocol uses Nα–CBZ–Arg–Arg–7–amido–4–methylcoumarin as the substrate for fluorometric detection of Cathepsin B activity.
组织蛋白酶B是具有广泛特异性的溶酶体半胱氨酸蛋白酶。本方案采用Nα–CBZ–Arg–Arg–7–酰胺基-4-甲基香豆素作为荧光检测组织蛋白酶B活性的底物。