描述
本操作程序可用于使用淀粉作为底物测定淀粉葡萄糖苷酶的活性。分光光度法停止速率测定 [340 nm处的吸光度(A340),光程= 1cm] 基于以下反应:
淀粉葡萄糖苷酶
淀粉+水 ––––––––––––––––> D-葡萄糖
己糖激酶
D-葡萄糖 + ATP ––––––––––> 葡萄糖-6-磷酸盐 + ADP
G-6-PDH
葡萄糖-6-磷酸盐 + β-NADP ––––––––––> 6-PG + β-NADPH
ADP - 二磷酸腺苷
ATP - 三磷酸腺苷
G-6-PDH - 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶
β-NADP - β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸盐,氧化形式
β-NADPH - β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸盐,还原形式
6-PG - 6-磷酸-D-葡糖酸盐
单位定义 — 一个单位的淀粉葡萄糖苷酶在pH 4.5、55 °C下,在3分钟内从淀粉中释放1.0 mg葡萄糖。
注意事项
请参阅产品化学品安全技术说明书,获取危害和安全操作方法相关信息。
所需试剂和设备
三水合乙酸钠 (S8625)
马铃薯淀粉 (S2004)
6.1 N 三氯乙酸溶液 ~100% (w/v) (T0699]
葡萄糖测定试剂 (G3293)
碳酸氢钠 (S8875)
制备说明
使用超纯水(25 °C时≥18 MΩxcm电阻率)制备试剂。
缓冲液(50 mM乙酸钠,pH 4.5,55 °C)— 使用三水合乙酸钠(S8625)在超纯水中制备6.8 mg/mL溶液。在55 °C下,使用1 M HCl调整pH至4.5。
淀粉溶液 [1%(w/v)] — 用马铃薯淀粉(S2004)在缓冲液中制备10 mg/mL溶液。在60-80 °C下加热约15分钟以促进溶解。不要煮沸。在整个测定过程中使溶液缓慢混合。
酶溶液(淀粉葡萄糖苷酶)— 在即将使用前,在冷的超纯水中制备溶液(0.40 - 0.80 mg固体/mL)。然后立即在55 °C纯水中稀释至0.3 - 0.6单位/mL淀粉葡萄糖苷酶。最终反应混合物必须含有0.15 - 0.60单位的淀粉葡萄糖苷酶。
TCA溶液 [(50%(w/v)三氯乙酸溶液] — 在超纯水中制备2倍稀释的6.1 N三氯乙酸溶液[~100% (w/v)(T0699)。
葡萄糖测定试剂(HK)— 在即将使用前,用超纯水溶解一小管葡萄糖测定试剂(G3293)的内容物,使用标签上包装大小所示的体积。
操作流程
在2.00 mL反应混合物中,最终浓度为25 mM乙酸钠、0.5%(w/v)淀粉和0.15–0.60单位淀粉葡萄糖苷酶。
酶促停止反应
1.将下列试剂移至合适的容器中:
2.平衡到55 °C。然后添加:
3.立即旋流混匀并在55 °C孵育刚好3分钟。然后添加:
4.涡旋混合,并用固体碳酸氢钠(S8875)调节至pH 7.0。
5.通过0.1 μM PVDF注射器式滤器(F7523)过滤,并在酶活性测定步骤4中使用滤液。
酶活性测定
1.移取以下试剂到合适的比色皿中:
2.平衡至25 °C。使用合适的恒温分光光度计监测A340 ,直至恒定。
3.记录测试和空白试样的初始A340。
4.然后添加:
5.立即倒置混合。监测A340,直到DA340/min < 0.0020,并且此速率保持至少5分钟。
6.记录测试和空白试样的最终A340 。
结果
计算
1.ΔA340 = A340 最终 – A340 初始
2.
式中:
180 = 每微摩尔葡萄糖的葡萄糖微克数
2.3 = 酶促终止反应的总体积(以毫升计),步骤1-5
3.0 = 酶活性测定的总体积(以毫升计),步骤1-6
df = 稀释因子
6.22 = β-NADPH在340 nm处的毫摩尔消光系数
1,000 = 从微克到毫克的转换系数
ml酶 = 在酶促终止反应中添加的酶溶液的体积,步骤2
0.20 = 用于酶活性测定的酶促终止反应的体积(以毫升计)
3.
03/14-1