Merck
HPLC Analysis of Ephedrine Enantiomers on CHIRALPAK® AGP
HPLC Analysis of Ephedrine Enantiomers on CHIRALPAK® AGP application for HPLC
材料
分析色谱柱
产品编号
说明
价格
CHIRALPAK ® AGP HPLC 色谱柱
5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 3 mm
标准
产品编号
说明
价格
(1R,2S)-(-)-麻黄碱
98%
麻黄碱 盐酸盐
99%
左旋盐酸麻黄碱
99%
(1S,2R)-(+)-麻黄碱 盐酸盐
99%
CONDITIONS
column
CHIRAL-AGP, 10 cm x 4 mm I.D., 5 μm particles (58170AST)
mobile phase
1 mM octanoic acid in 10 mM (NH4)2HPO4, pH 6.9
flow rate
0.9 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 225 nm
injection
10 μL
sample
1 mg/mL in methanol
说明
法律信息
CHIRALPAK is a registered trademark of Daicel Corp.