Merck
蛋白质标准品
图表显示,mPAGE®彩色蛋白质标准品在不同凝胶体系上分离会有分子量(kDa)差异。mPAGE®彩色蛋白质标准品由10条彩色条带组成。显示了4种不同体系的凝胶(mPAGE® Bis Tris预制胶、mPAGE® LUX Bis-Tris、mPAGE® TurboMix Bis-Tris和Tris-甘氨酸)的迁移模式和表观分子量。所有Bis-Tris凝胶体系在MOPS和MES电泳缓冲液中呈现表观分子量。彩色蛋白标准品的分离范围和表观分子量取决于凝胶化学性质和电泳缓冲液配置。mPAGE®预制胶-MOPS电泳缓冲液[242kDa-10kDa],mPAGE®预制胶-MES电泳缓冲液[257kDa-10kDa],mPAGE® LUX手制胶-MOPS电泳缓冲液[288kDa-10kDa],mPAGE® LUX手制胶-MES电泳缓冲液[291kDa-10kDa],mPAGE® TurboMix手制胶-MOPS电泳缓冲液[259kDa-10kDa],mPAGE® TurboMix手制胶-MES电泳缓冲液[275kDa-10kDa],Tris甘氨酸手制胶-Tris甘氨酸电泳缓冲液[259-10kDa]。就Bis-Tris凝胶而言,使用同一凝胶时,彩色蛋白标准品在MOPS电泳缓冲液中通常比在MES电泳缓冲液中跑得远。为计算出最准确的分子量,一定要使用未染色的分子量标准品。
mPAGE®彩色蛋白质标准品在不同12%凝胶体系上的迁移差异(kDa)
蛋白质分子量标准品(有时也称为蛋白质标准品或蛋白质分子量标准)可用于估计目标蛋白质的分子量,并监测蛋白质免疫印迹法中电泳分离或转移的过程。未染色的分子量标准品通常由确定分子量的纯化的天然或重组蛋白混合物组成。观察其在凝胶或膜上的位置需要染色步骤。通过预染蛋白质标准品,可轻松追踪电泳分离和转印效率。也可利用单独的蛋白质标准品进行蛋白电泳、等电聚焦和2D-PAGE应用。
概要
相关产品资源
蛋白质标准品选择表
mPAGE®用于凝胶电泳的彩色蛋白标准品
mPAGE®彩色蛋白标准品
mPAGE® 蛋白质标准品
  • mPAGE® 免疫印迹蛋白标准品由20 kDa、30 kDa、40 kDa、50 kDa、60 kDa、80 kDa和120 kDa的七种重组蛋白组成,其IgG结合位点可与大多数抗体结合。因而可以实现在不使用其他试剂的情况下,在同一蛋白印迹上同时可视化蛋白标准品和样品蛋白。
  • mPAGE®染色蛋白质标准品包括十种高度纯化的预染色蛋白质的混合物,其分子量范围从10 kDa到203 kDa,并可与不同的生色团发生共价偶联。mPAGE® 染色蛋白质标准品可用于观察SDS-PAGE期间的蛋白质分离情况、验证蛋白质在膜上的印迹转印效率、并估测蛋白质的大小。
  • mPAGE®未染色蛋白标准品包括12种重组未染色蛋白的混合物,分子量范围从10 kDa到200 kDa。其中85 kDa、25 kDa和10 kDa的条带具有较高亮度,可以用作参考条带。mPAGE®未染色蛋白质标准品适用于SDS-PAGE或蛋白免疫印迹后的分子量测定,也可作为预染色标准品迁移率的标准品。
BLUeye预染蛋白分子量梯度有12个条带,分别为 11、17、20、25、35、48、63、75、100、135、180和245 kDa。本品溶于凝胶上样缓冲液中,包括方便识别的一条绿色和一条红色参考条带。
BLUeye预染蛋白分子量梯度
BLUeye预染蛋白分子量梯度
BLUeye预染蛋白分子量梯度有12个条带,分别为11、17、20、25、35、48、63、75、100、135、180和245 kDa。本品溶于凝胶上样缓冲液中,包括方便识别的一条绿色和一条红色参考条带。
ColorBurst用于凝胶电泳的蛋白质标准品
ColorBurst™蛋白质标准品
ColorBurst™蛋白质标准品
ColorBurst™标准品由八种多肽组成,这些多肽已经过化学还原并标记鲜艳染料。ColorBurst™标准品可用于估测样品的分子量、监测电泳运行的进度或确认电转印完成。
SigmaMarker™蛋白质标准品
SigmaMarker™蛋白质标准品设计用于SDS-PAGE,涵盖了大多数蛋白或其亚基共有的分子量范围。这些高和低范围的标准品都在样品缓冲液进行冻干处理,使用去离子水复溶后即可使用。在电泳和考马斯亮蓝染色后,该标准品可以产生亮度大致相等的清晰条带分布。
用于蛋白质凝胶电泳的超低分子量标准品
超低范围蛋白质标准品
Perfect蛋白质标准品
Perfect蛋白质标准品设计用于常规SDS-PAGE用途,以高精度测定未知样品大小。与许多常规标准品(例如卵清蛋白、血清白蛋白)不同,Perfect蛋白质标准品不含会引起异常迁移、异质“模糊”条带、或寡糖成分大小预估不准。这些标准品已经过优化,可用于考马斯亮蓝染色,但也可调整用量以用于其他凝胶染色方法,包括银染和荧光染料染色。
超低范围蛋白质标准品
超低范围分子量标准品(分子量1,060-26,600 Da)已在SDS-PAGE和蛋白免疫印迹中用作蛋白标准品。建议进行固定操作。
非变性蛋白质标准品
非变性标准品已被用作天然PAGE的标准品,以及用于凝胶排阻色谱柱的校准。
生物素化标准品
生物素化分子量标准品混合物包含与生物素结合的蛋白质,可同时用作SDS-PAGE标准品和蛋白质免疫印迹标准品。使用具有适当比色或发光底物的链霉亲和素过氧化物酶,即可对其进行显色。这些标准品可通过免疫染色程序进行同步检测。