酶联免疫吸附测定(ELISA)
ELISA通常在多孔微孔板中进行,属于分子生物学测定法,常用于多肽、蛋白和抗体等各种分子的检测和定量。这种测定方法可检测pg/mL水平的目标分子,同时在基础研究和疾病研究中发挥着重要的作用。
ELISA检测法:抗原-抗体相互作用
ELISA的基本分子成分通常包括酶偶联抗体、固定的目标分子和检测底物。ELISA获取数据的成功率和质量取决于抗体-抗原相互作用的亲和性和特异性,受多种因素影响,包括pH、温度和离子强度等。
ELISA检测法
直接法ELISA先使用直接结合酶标板或间接结合捕获抗体的固定抗原,再使用抗原特异性酶联一抗和检测底物。更常用的间接检测法先使用未偶联一抗,再使用特异性检测一抗的酶联二抗。间接法只有二抗与酶偶联,因而对目标抗原的免疫反应性更强。直接和间接检测法之外,捕获或“夹心”检测法先使用额外的抗原捕获抗体结合微孔板表面,然后类似上述间接法使用一抗和酶联二抗。
相关技术文章
- Learn about the Conferma® ELISA development and manufacturing methods that provide strong sample detection and long-term assay and lot consistency, giving you confidence in your research.
- The inherent immune ability of an animal can be leveraged to generate antibodies that bind to specific molecules.
- The enzyme-linked immunosorbent spot (ELISpot ) assay enables visualization of multiple secretory products from a single responding cell. The ELISpot provides both qualitative (type of immune protein) and quantitative (number of responding cells) information.
- Troubleshoot and optimize ELISAs using this guide that includes solutions to some of the most common sources of problems for assay development.
- 了解抗体验证情况,包括抗体和靶标、物种验证、批次验证、应用验证、储存和处理、引用与质量控制的详细说明。
- 查看完整内容 (23)
相关实验方案
- 该文章提供了4种常用的ELISA实验方法:夹心法ELISA实验方法、磷酸化检测过程、EIA检测过程以及基于细胞的检测过程
- ELISA实验方案提供了进行间接ELISA和捕获ELISA的详细说明。了解进行夹心式ELISA和间接ELISA实验的推荐产品和技术信息。
- Cell Proliferation ELISA, BrdU (colorimetric) Protocol & Troubleshooting
- 通过使用酪蛋白进行的非特异性蛋白酶活性测定对蛋白酶的活性进行测量并比较。将该测定方法用作标准化的程序来测定蛋白酶的活性以用于质控。
- Protocol for the one-step, glutaraldehyde coupling method to conjugation alkaline phosphatase to antibodies and other proteins.
- 查看完整内容 (8)
查找更多文章和实验方案