Merck
切向流过滤夹具和系统
受益于我们在切向流过滤 (TFF) 方面领先的生物工艺知识和工程技术专长,我们开发了结合多项独特、创新和智能特性的多次使用性、一次性和工艺开发系统。我们的系统旨在满足切向过滤纯化的成功标准,包括低滞留体积、最大体积浓度和最佳产品回收率,以增进工艺性能。
了解更多
Mobius TFF 80系统,一次性切向流过滤解决方案,适用大规模处理
工业规模一次性切向流系统
我们的Mobius® FlexReady切向流过滤解决方案和Mobius® TFF 80系统提供一次性Flexware®组件与蛋白高效浓缩和洗滤专用硬件的组合。可选的过滤面积范围0.5至20 m2,流速范围2至80 L/min,罐体大小范围50至500 L,我们选择多样的一次性切向流过滤系统可满足您从临床前到生产规模的各种工艺需求。专门设计的流道和设备可实现密闭操作模式,从而降低污染风险和保护操作人员,同时提高灵活性和效率。该系列设备特点:
  • 无损质量的同时实现临床到大规模生产的放大
  • 更高的产量和产物回收率
  • 多种产品和多种工艺模式
  • 全自动化,用户友好型
Cogent®工业规模切向流过滤系统,适合于中试和生产规模
工业规模可复用性TFF系统
全自动Cogent® 工业规模TFF 系统设计用于分离和纯化单克隆抗体、疫苗、血浆和治疗性蛋白质。它非常适合中试和生产规模应用,从而有助于从小规模到大规模操作的快速放大。其它主要系统特点包括:
  • 针对系统配置的模块化选项最符合工艺要求,同时最大程度减少前期投资。
  • 工艺全自动
  • NovAseptic® 阀和 TFF 滤盒固定器的优化设计和组件集成性,可实现最低的工作体积和最大的产品回收率
  • 工艺可在分批补料、浓缩、总循环或单程模式下运行
Cogent®工业规模切向流过滤系统,适合于中试和生产规模
工艺开发TFF系统
我们的Cogent®实验室系统系列与我们的制造规模设备使用了类似的设计、传感技术和配件。我们的系统采用均匀的设计,具有20至6000 mL/min的流量范围,专门用于简化工艺开发。Cogent® Lab 150、800和6000系统经优化可实现较高的产品回收率和排水能力,确保小规模TFF操作的成功。
  • 具有协调设计和线性性能的TFF系统系列可确保成功、无缝的放大或缩小
  • 用户友好型的Bio4C®控制软件可提供预定义的流程步骤、实时数据可视化和导出功能,确保可靠和可重复的结果
  • Cogent®实验室系统可针对您特定的工艺提供带有各种选项的定制
  • 在UF/DF、微过滤或SPTFF模式下以及一系列参数范围内灵活操作
用于Pellicon® 平片式设备的固定器
我们的系统最适合与 Pellicon® 耗材一起使用, 无论是一次性(Pellicon® 囊式过滤器)还是多次使用性应用 (Pellicon® 2 和 3)。购买 TFF 系统时可包括固定器; 详情请参阅相应的数据说明书。我们提供用于过滤面积从 88 cm² 到 130 m² 不等的自立式固定器,具体取决于耗材。
  • XX42PMICR0固定器用于Pellicon® 3 micro,过滤面积88 cm² 到264 cm²
  • XX42PMINI固定器用于Pellicon® 2和3,过滤面积0.1 m²到0.55 m²
  • Pellicon® 工业规模固定器用于 Pellicon® 2 和 3,过滤面积为 0.5 m² 及以上
还可以选择加大安装表面并在单程模式下运行的选项。
相关资源
1/3