抗体药物偶联物(ADC)生产
抗体药物偶联 (ADC) 技术使用单克隆抗体(mAb)将有效的高活性药物成分(HPAPI)递送至靶细胞。偶联形式下的HPAPI会表现出选择性的细胞毒性,可使非靶细胞免受毒性影响。 然而,发掘ADC技术的巨大潜力棘手而复杂。为了表征分子并证明其纯度、均一性和稳定性,先进的生产套件和专用设备必不可少。将独特的肿瘤靶向mAb与有效杀伤细胞的细胞毒性小分子药物进行有效相连只是开始——为了满足ADC生产的需求,需要在小分子和大分子的开发、生产和检测方面拥有全面的产品组合和广泛的专业知识。 |
相关技术文章
- What is an Antibody-Drug Conjugate?
ADCs are a fast-growing drug modality used as a cancer therapy. Learn more about the parts of an ADC, how bioconjugates work, and the ADC manufacturing process.
- Simplifying Antibody-Drug Conjugate Payload Synthesis Using Payload Intermediates
Meta description: ADC payload intermediates such as, DOLCore ™, MAYCore ™, and PBDCore ™, simplify payload synthesis for the most commonly used payloads: maytansine, dolastatin, and PBD dimers.
- Improving Antibody-drug Conjugate (ADC) Solubility with Hydrophobic Novel Payloads Using the Chito-oligosaccharide ChetoSensar™
See the data on how the chito-oligosaccharide ChetoSensar™ overcomes ADC solubility challenges.
- Tangential Flow Filtration in the Antibody Drug Conjugate (ADC) Manufacturing Process
Find best practices for using Pellicon® Capsules in ADC processing as well as data from two studies using Pellicon® Capsules and Pellicon® cassettes in the ADC manufacturing process.
相关产品资源
分析开发和产品表征
文章:什么造就优异的ADC?
白皮书:了解您ADC的关键质量属性
网络研讨会:在ADC药物开发中使用正交分析的优势
网络研讨会:蝴蝶效应:如何洞悉微小变化对ADC的影响
网络研讨会:从概念到临床材料推进ADC项目的综合方法
海报:表面等离子共振法有效筛选抗体-药物偶联物
抗体、接头-有效载荷和偶联服务
白皮书:抗体药物偶联物的商品化:CMO之旅
网络研讨会:借助完整供应链解决方案加快ADC开发
海报:新颖缀合物 – 工艺和分析挑战技术手册:从基因到BDS、从临床前到商业化应用的综合ADC服务
技术彩页:通过ADC Express™服务筛选最佳候选药物
接头-有效载荷技术
白皮书:单分散和活化PEG在ADC开发中的优势
白皮书:ChetoSensar™- 克服抗体偶联药物溶解挑战
白皮书:使用有效载荷核心化合物加速ADC临床开发进程
网络研讨会:有效载荷核心产品线加速ADC临床申报时间表
网络研讨会:ChetoSensar™技术平台:考虑使用
壳寡糖ChetoSensar™溶解新型有效载荷
技术彩页:ADcore有效载荷中间体:简化您的有效载荷合成
技术彩页:ChetoSensar™
技术彩页:用于您药物偶联项目的Maytansinoid GMP质量有效载荷
建立强大的ADC合作伙伴关系的关键包括从基因序列到最终药品稳定性测试的无缝供应链可通过最大程度降低开发和生产的复杂性来缩短上市时间。
|
工作流程
找到您的有效载荷供应中的缺失环节
高活性有效载荷和药物接头是与mAb相匹配的,从而可最终偶联成抗体药物。
单分散和活化PEG,或Chetosensar™技术,可解决药物发现和开发过程中的溶解度挑战。针对最常见有效载荷类别的高级有效载荷中间体有助于缩短开发时间。
通过偶联服务实现相互联结
细胞系、抗体、有效载荷和接头的开发成分会在偶联或生物偶联的过程中聚集在一起。
ADC原料药(BDS)测试服务
BDS以及最终的药物产品会接受广泛的分析测试,包括稳定性和释放测试。
与细胞毒性分子偶联
抗体与高活性有效载荷之间的连接是ADC的关键组成部分,需要广泛的产品和化学品。
色谱(可选)
可采用可选的色谱步骤来去除高分子量物质,例如抗体聚集体和游离药物残留物,同时支持药物抗体比(DAR)的优化和多分散性控制。
Eshmuno® CMX树脂已被设计用于高度选择性的混合模式色谱。
超滤/渗滤
在制备具有所需浓度和缓冲液的最终制剂之前,需要去除偶联后的残留溶剂和游离药物。
作为突破性的产品,Pellicon®胶囊是可在数分钟内用于ADC处理,是一款真正的一次性TFF装置。
无菌过滤
无菌级过滤日益受到监管机构的严格审查,因此需要高度的无菌保证。
ADC BDS最终填充和制剂
BDS是为最终的独特制剂准备的。优先考虑冻干剂型,其通常含有缓冲剂、稳定剂(例如海藻糖或蔗糖)和表面活性剂。