密封膜、箔片和胶带
密封膜
密封膜可用于多种应用,包括常规孵育、细胞培养、PCR多孔板和存储。我们齐全的产品线提供了不同类型的密封膜选择,可提供热封性、可刺穿性、无细胞毒性、无菌性,或与聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)和聚苯乙烯(PS)的相容性等性能,从而完美适应您的不同应用需求。
- SealMate™系统提供了一种以粘合剂膜密封微孔板的简便方法。可提供无菌和非无菌形式。
- EZ-Pierce™密封膜是厚度70 µm的可轻松刺穿的聚乙烯膜,带有丙烯酸粘合剂,可通过单通道或多通道移液器和自动探针直接回收样品。
- ThermalSeal RT™和RT2RR™膜结合了光学透明聚酯膜与结实、超光滑、不吸收、不发荧光的医用级粘结剂,在实时PCR应用中有出色的性能。
- ThermalSeal RTS™密封膜是一种以有机硅粘合剂惰性封装的聚烯烃膜。它们光学透明,自发荧光低,特别适合实时qPCR、储存和蛋白质结晶应用。
- ClearASeal Peel™热封膜为透明膜,具有良好的光学透明度,兼容qPCR所用的PP、PE、PS和环烯烃共聚物(COC)板。
- 除短期孵育外,Gas PermASeal™热封膜还非常适合储存农业种子、昆虫和细胞培养物。
- Petri-Seal™粘合密封膜是一种防水、耐化学腐蚀密封胶带,专用于密封(覆盖)培养皿和多孔板,减少蒸发和污染概率。
- DuraSeal™实验室拉伸膜是一种多用途、聚乙烯基、耐热、抗裂透明膜,可缠绕在玻璃器皿和容器表面形成不透气屏障。我们可以提供Excel Scientific特种平板密封件的全部产品组合。本选择指南将指导您找到最适合您应用的产品选择。
箔片
我们提供广泛的箔片产品选择,覆盖不同格式,包括无菌、可热封、可刺穿和预切型,可满足您研究实验室的特定应用需求。我们的铝箔可轻松覆盖实验室培养皿,为台面、抽屉和托盘形成经济的衬垫,方便在液体溢出或污染时轻松清理。我们的Mini Bin™铝箔可轻松自定义铝箔片尺寸,易用且可最大限度减少废弃物,非常适合高压灭菌、冷冻、保温、实验室用具保护、衬垫、密封和常规储存。ThermASeal Foil™热封箔是一种无菌、不可刺穿箔层压箔,适用于PCR应用(特别是使用水热循环仪时)、长期存储溶剂和其他有机物(包括酸和碱)。针对PCR样品和其他化合物存储和运输,我们提供了两种热封产品型号:PierceASeal Foil™(可刺穿箔层压箔)和PeelASeal Foil™(不可刺穿密封箔)。我们的Scienceware® Super-Polyfoil™卷绕/覆盖片具有特殊热塑性聚酯层,可避免高压灭菌、孵育和化学实验室应用过程造成任何针孔扩大。为节省您的宝贵时间,我们提供预裁切、无菌、无RNase和DNase的Speedy-Foil®,该产品符合FDA与药品直接接触材料要求,可用于覆盖普通的实验室容器。
- AluminaSeal™是一种可刺穿、无细胞毒性、无菌铝膜,非常适合PCR储存、孵育和光敏样品保护。
- PeelASeal Foil™热封膜可用于PP板、PCR应用和短期存储。
- 使用eXTReme™ FoilSeal™铝箔密封膜支持直接使用移液吸头和自动探针取样。
包装、贴标和灭菌胶带
您可根据自身实验室应用,从我们齐全的包装、贴标和灭菌胶带产品线中选择产品。我们的通用型自粘式贴标胶带可以用钢笔、铅笔或永久性记号笔书写,并且在-23°C至+121°C的温度下仍然有效。 我们还提供有机硅绝缘胶带,即使在-65°C至260°C的极端温度下也可以防潮、防热和防寒。 此外,我们的高压灭菌器指示带Sigmaware™在蒸汽高压灭菌器中于121°C暴露15分钟后能指示无菌状态。
相关产品资源
- Guide: Sealing Film Table
Guide to help you choose the best sealing film product for your needs.