Merck
V900168
Sigma-Aldrich
水合硫酸铝 水合物
Vetec, reagent grade, 98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Al2(SO4)3 · xH2O
CAS号:
分子量:
342.15 (anhydrous basis)
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
等级
reagent grade
产品线
Vetec
方案
98%
表单
chunks or granules
powder, crystals or beads
密度
1.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Al+3].[Al+3].[H]O[H].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Al.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
InChI key
BUACSMWVFUNQET-UHFFFAOYSA-H
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)