推荐产品
类型
Type H
产品线
Vetec™
表单
powder
技术
thin layer chromatography (TLC): suitable
沸点
2230 °C
mp
>1600 °C
SMILES字符串
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg