等級
LR
蒸汽密度
6.2 (vs air)
產品線
Vetec™
化驗
≥85%
形狀
powder
溶解度
water: insoluble
密度
3.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/Mo.2H2O.2O/h;2*1H2;;/q+2;;;;/p-2
InChI 密鑰
VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3