Merck
V000954
Sigma-Aldrich
玫棕酸钠 二元
p.a., 98.5%
别名:
5,6-二羟基-5-环己烯-1,2,3,4-四酮 二钠盐, 玫棕酸 二钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6Na2O6
CAS号:
分子量:
214.04
Beilstein:
5181379
EC 号:
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
等级
p.a.
质量水平
方案
98.5%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[O-]C1=C([O-])C(=O)C(=O)C(=O)C1=O
InChI
1S/C6H2O6.2Na/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9;;/h7-8H;;/q;2*+1/p-2
InChI key
SXWPCWBFJXDMAI-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)