Merck
N6876
Sigma-Aldrich
氯化四唑氮蓝
≥90.0% (HPLC)
别名:
四唑蓝, 化硝基四氮唑蓝, NBT, Nitro BT, 硝基蓝四氮唑, 硝基蓝四氮唑
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C40H30N10O6 · 2Cl
CAS号:
分子量:
817.64
Beilstein:
4115923
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
品質等級
化驗
≥90.0% (HPLC)
形狀
powder
雜質
≤10% solvent
溶解度
H2O: 10 mg/mL
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Cl-].[Cl-].COc1cc(ccc1-[n+]2nc(nn2-c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)-c4ccccc4)-c5ccc(c(OC)c5)-[n+]6nc(nn6-c7ccc(cc7)[N+]([O-])=O)-c8ccccc8
InChI
1S/C40H30N10O6.2ClH/c1-55-37-25-29(13-23-35(37)47-43-39(27-9-5-3-6-10-27)41-45(47)31-15-19-33(20-16-31)49(51)52)30-14-24-36(38(26-30)56-2)48-44-40(28-11-7-4-8-12-28)42-46(48)32-17-21-34(22-18-32)50(53)54;;/h3-26H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI 密鑰
FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • 硝基四唑蓝氯已可用于检测细胞内氧代谢物的生成。
  • 它已被用作蛋白质印记分析检测的一个底物。
  • 它已可用于组织切片的染色。
生化/生理作用
硝基四唑蓝(NBT)与BCIP(5-溴-4-氯-3-吲哚-磷酸)联合使用是检测蛋白质印迹中标记探针所必需的。它是比色检测方法的一部分。NBT和BCIP染料检测碱性磷酸酶活性,从而产生不溶性紫色染料(双胍)。在标记探针与目标杂交的区域,可以看到染色。
基底
脱氢酶 和其他氧化酶的底物。
推薦產品
探索最适于HPLCLC-MS分析的LiChropur试剂
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Drought- and salt-tolerant plants result from overexpression of the AVP1 H+-pump.
Gaxiola RA et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 98, 11444-11444 (2001)
Methods in Enzymology, 6, 958-958 (1963)
Fluorescent in situ hybridization employing the conventional NBT/BCIP chromogenic stain.
Trinh le A et al.
Biotechniques, 42, 756-756 (2007)
Expression of the endothelial lipase gene in murine embryos and reproductive organs.
Lindegaard ML et al.
Journal of Lipid Research, 46, 439-439 (2005)
Measurement of reactive oxygen intermediate production in haemocytes of the penaeid shrimp, Penaeus ?annamei.
Knaap V et al.
Aquaculture (Amsterdam, Netherlands), 191 , 89-107 (2000)
商品
硝基蓝四唑(NBT)可与碱性磷酸酶底物5-溴-4-氯-3-吲哚基磷酸盐(BCIP)一起用于蛋白印迹和免疫组织染色程序。这些底物系统产生不溶的NBT二甲终产物,其颜色为蓝至紫色,可以通过视觉观察到。
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.