Merck
1614308
USP
乳酸钠
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
L-乳酸钠, (S)-2-羟基丙酸 钠盐, L-乳酸 钠盐, 肌乳酸 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H5NaO3
CAS号:
分子量:
112.06
Beilstein:
4567087
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
pharmaceutical primary standard
API类
sodium lactate
制造商/商品名称
USP
mp
163-165 °C (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[Na+].C[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
InChI key
NGSFWBMYFKHRBD-DKWTVANSSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
Sodium lactate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Lactated Ringer′s Injection
  • Potassium Chloride in Lactated Ringer′s and Dextrose Injection
  • Modified Lactated Ringer′s and Dextrose Injection
  • Half-Strength Lactated Ringer′s and Dextrose Injection
  • Lactated Ringer′s and Dextrose Injection
  • Multiple Electrolytes and Dextrose Injection Type 3
  • Multiple Electrolytes Injection Type 2
分析说明
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他说明
可能适用相应的销售限制。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Multiple Electrolytes Injection Type 2
United States Pharmacopeia, 41(4), 1595-1595 (2021)
Lactated Ringer's and Dextrose Injection
United States Pharmacopeia, 45(2) (2021)
Lactated Ringer's Injection
United States Pharmacopeia, 45(2) (2021)