Merck
L4263
Sigma-Aldrich
DL -乳酸钠 溶液
BioReagent, syrup, 60 % (w/w), synthetic, suitable for cell culture
别名:
DL-乳酸 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(OH)COONa
CAS号:
分子量:
112.06
Beilstein:
4332999
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352207
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.75
生物源
synthetic
品質等級
產品線
BioReagent
形狀
syrup
濃度
27-33% (enzymatic)
60 % (w/w)
技術
cell culture | mammalian: suitable
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na+].CC(O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
NGSFWBMYFKHRBD-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
乳酸是丙酮酸在乳酸脱氢酶 (LDH) 作用下生成的 α 羟基羧酸。乳酸是乳酸林格氏液或乳酸林格氏液的主要成分之一。
應用
DL-乳酸钠溶液可用于:
  • 作为 DMEM-B 成分,制备 Dulbecco 改良 Eagle 培养基(DMEM)-C 培养基,用于评估培养基成分对维持 体外 精原干细胞(SSC)活性的影响
  • 作为补充剂用于杜氏改良改良 Eagle培养基营养混合物 F12,制备培养睾丸巨噬细胞的条件培养基
  • 作为非获能培养基和 TALP 培养基成分,用于精子制备和 体外 受精
  • 4-(2-羟乙基)-1-哌嗪乙烷磺酸(HEPES)缓冲合成输卵管液(SOF)培养基,保存卵母细胞
生化/生理作用
乳酸在碳水化合物发酵过程中,由乳酸菌(LAB)产生。不同微生物合成诸如 L(+)、 D(-)或 DL (外消旋混合物)等不同形式的乳酸。因其具有抗微生物特性,是食品加工和保存的首选物质。乳酸可用作调味剂和酸化剂。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Oocyte transport: developmental competence of bovine oocytes arrested at germinal vesicle stage by cycloheximide under air
<BIG>Hashimoto S, et al.</BIG>
Journal of Reproduction and Development, 49, 61-66 (2003)
<BIG>Ameen SM, et al.</BIG>
Lactic Acid in the Food Industry, 20-20 (2017)
Maintenance of mouse male germ line stem cells in vitro
<BIG>Nagano M, et al.</BIG>
Biology of Reproduction, 86, 2207-2214 (2003)
Tumour necrosis factor-alpha released by testicular macrophages induces apoptosis of germ cells in autoimmune orchitis
<BIG>Theas MS, et al.</BIG>
Human Reproduction, 23, 1865-1872 (2008)
Marek Nalos et al.
Critical care (London, England), 18(2), R48-R48 (2014-03-29)
Acute heart failure (AHF) is characterized by inadequate cardiac output (CO), congestive symptoms, poor peripheral perfusion and end-organ dysfunction. Treatment often includes a combination of diuretics, oxygen, positive pressure ventilation, inotropes and vasodilators or vasopressors. Lactate is a marker of