API类
n-acetylneuraminic acid
制造商/商品名称
USP
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
-65 to -96°C
SMILES字符串
N([C@H]1[C@@H](O[C@](C[C@@H]1O)(O)C(=O)O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)C
InChI
1S/C11H19NO9/c1-4(14)12-7-5(15)2-11(20,10(18)19)21-9(7)8(17)6(16)3-13/h5-9,13,15-17,20H,2-3H2,1H3,(H,12,14)(H,18,19)/t5-,6+,7+,8+,9+,11-/m0/s1
InChI key
SQVRNKJHWKZAKO-PFQGKNLYSA-N
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息册,都是在发行药典的授权下编制和发布的。
如需进一步的信息和支持,请访问药典发布网站。N-乙酰神经氨酸是治疗类糖蛋白的一种降解产物,因而是经常需要检测的单糖。
如需进一步的信息和支持,请访问药典发布网站。N-乙酰神经氨酸是治疗类糖蛋白的一种降解产物,因而是经常需要检测的单糖。
应用
N-乙酰神经氨酸 USP 参考标准用于指定质量测试和分析。
也用于制备标准储备溶液,用于根据以下美国药典(USP)通则进行寡糖和唾液酸分析:
也用于制备标准储备溶液,用于根据以下美国药典(USP)通则进行寡糖和唾液酸分析:
- 〈210〉 单糖分析
- 〈129〉 重组治疗性单克隆抗体的分析流程
分析说明
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他说明
该产品是美国药典生物制品计划的一部分。
可能适用相应的销售限制。
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
Monosaccharide Analysis
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 46(1), 6616-6616 (2021)
Analytical Procedures for Recombinant Therapeutic Monoclonal Antibodies
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 39(3), 6565-6565 (2016)