主要文件
110138
Millipore
N-乙酰神经氨酸,合成
A component of mucoproteins, mucopolysaccharides, and mucolipids.
别名:
N-乙酰神经氨酸,合成
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H19NO9
CAS号:
分子量:
309.27
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
NACRES:
NA.79
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
颜色
white
溶解性
water: ≥10 mg/mL
运输
ambient
储存温度
−20°C
SMILES字符串
N(C1C(OC(CC1O)(O)C(=O)O)C(O)C(O)CO)C(=O)C
InChI
1S/C11H19NO9/c1-4(14)12-7-5(15)2-11(20,10(18)19)21-9(7)8(17)6(16)3-13/h5-9,13,15-17,20H,2-3H2,1H3,(H,12,14)(H,18,19)
InChI key
SQVRNKJHWKZAKO-UHFFFAOYSA-N
一般描述
粘蛋白类、粘多糖类和粘脂类的一种成分。
警告
毒性:标准处理(A)
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2