API类
polyoxyl
制造商/商品名称
USP
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
O(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCCCCCCCCCCCCCCC)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C56H114O21/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-58-19-21-60-23-25-62-27-29-64-31-33-66-35-37-68-39-41-70-43-45-72-47-49-74-51-53-76-55-56-77-54-52-75-50-48-73-46-44-71-42-40-69-38-36-67-34-32-65-30-28-63-26-24-61-22-20-59-18-16-57/h57H,2-56H2,1H3
InChI key
NLMKTBGFQGKQEV-UHFFFAOYSA-N
一般描述
本产品由发布的药典提供并说明。所有本产品的支持信息(包括SDS和任何产品信息宣传单)均由颁发的药典管理局制定并发布。
如需进一步信息和支持,请访问 现行药典网站。
如需进一步信息和支持,请访问 现行药典网站。
应用
聚乙二醇20 十六十八醇醚USP参考标准品的预期用途是USP规定的指定质量测试和检测。
分析说明
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他说明
可能适用相应的销售限制。
相关产品
产品编号
说明
价格
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
302.0 °F - closed cup
闪点(°C)
150 °C - closed cup