Merck
1478254
USP
橄榄油
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
olive oil
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
橄榄油USP参考标准品的预期用途是USP规定的指定质量测试和检测。
生化/生理作用
橄榄油对健康的益处来自于其较高的单不饱和脂肪比例,以及其抗氧化剂成分:羟基酪醇、橄榄苦苷和油橄榄酚。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他說明
可能适用相应的销售限制。
相關產品
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
awg
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
商品
This application note describes the HPTLC-based identification of fixed oils using octadecyl silyl silica gel as the coating substance, following USP 43 NF 38 monograph method containing USP general chapter <202>.