API类
mineral oil
制造商/商品名称
USP
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
矿物油USP参考标准品设计用于USP规定的指定质量测试和分析。
也用于下列USP专论方法:
也用于下列USP专论方法:
- 轻质矿物油
- 矿物油,灌肠
- 外用轻质矿物油
分析说明
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他说明
可能适用相应的销售限制。
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Asp. Tox. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
419.0 °F - closed cup
闪点(°C)
215 °C - closed cup