Merck
1430101
USP
甲基乙基酮
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
2-丁酮, MEK, 乙基甲基酮, 甲基乙基酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5COCH3
CAS号:
分子量:
72.11
Beilstein:
741880
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
蒸汽密度
2.49 (vs air)
蒸汽壓力
71 mmHg ( 20 °C)
自燃溫度
960 °F
expl. lim.
10.1 %
製造商/商標名
USP
折射率
n20/D 1.379 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
密度
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES 字串
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI 密鑰
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
Methyl ethyl ketone USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Ethyl Acetate
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他說明
可能适用相应的销售限制条件。
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
30.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-1 °C - closed cup