API类
methotrexate
制造商/商品名称
USP
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N8O5/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27)/t13-/m0/s1
InChI key
FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N
基因信息
human ... DHFR(1719)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本产品按照发行药典的发行和规定提供。支持本产品的所有信息,包括安全数据表和任何产品信息传单,都是在发行药典的授权下开发和发布的。有关更多信息和支持,请访问发行药典的网站。
应用
甲氨蝶呤USP参考标准品设计用于USP规定的指定质量测试和检测。也用于USP专论,如:
- 甲氨蝶呤注射液
- 甲氨蝶呤片剂
- 注射用甲氨蝶呤
分析说明
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他说明
可能适用相应的销售限制。
相关产品
产品编号
说明
价格
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
靶器官
Liver,Bone marrow
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3