Merck
1409003
USP
乌洛托品
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
六亚甲基四胺, 1,3,5,7-四氮杂三环[3.3.1.13,7]癸烷, 乌洛托品
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12N4
CAS号:
分子量:
140.19
Beilstein:
2018
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
蒸汽壓力
<0.01 mmHg ( 20 °C)
API 家族
methenamine
自燃溫度
770 °F
製造商/商標名
USP
mp
280 °C (subl.) (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES 字串
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
InChI 密鑰
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
六亚甲基四胺USP参考标准品的预期用途是USP规定的指定质量测试和检测。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他說明
可能适用相应的销售限制。
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
482.0 °F - closed cup
閃點(°C)
250 °C - closed cup