About This Item
经验公式(希尔记法):
H6N2O4S
CAS号:
分子量:
130.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352301
EC索引号:
233-110-4
NACRES:
NB.21
推荐产品
等级
ACS reagent
质量水平
Agency
reag. Ph. Eur.
表单
solid
效能
601 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
1.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
254 °C (decomposition)
密度
1.37 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
450 kg/m3
储存温度
no temp limit
SMILES字符串
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H3]N.[H+]
InChI
1S/H4N2.H2O4S/c1-2;1-5(2,3)4/h1-2H2;(H2,1,2,3,4)
InChI key
ZGCHATBSUIJLRL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3