Merck
1396309
USP
二甲双胍 盐酸盐
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
1,1-二甲双胍 盐酸盐, 盐酸二甲双胍
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2C(=NH)NHC(=NH)N(CH3)2 · HCl
CAS号:
分子量:
165.62
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
pharmaceutical primary standard
API类
metformin
制造商/商品名称
USP
mp
223-226 °C (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
Cl[H].CN(C)C(=N)NC(N)=N
InChI
1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H
InChI key
OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
基因信息
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
盐酸二甲双胍USP 参考标准品用于指定质量测试和分析。
还可用于制备标准、混合标准储备溶液和系统适用性溶液,用于根据以下美国药典(USP)各论进行测定、杂质分析和性能测试:
  • 盐酸二甲双胍
  • 匹格列酮和盐酸二甲双胍片
  • 盐酸二甲双胍片
  • 格列本脲和盐酸二甲双胍片
生化/生理作用
二甲双胍是一种降糖药,可以降低血糖水平,提高胰岛素敏感性。 它的代谢作用,包括抑制肝脏糖异生,至少部分是通过激活LKB1-AMPK(AMP活化蛋白激酶)通路介导的。 这一通路的激活也参与了二甲双胍在癌细胞系中的抗增殖和促凋亡作用。
分析说明
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他说明
可能适用相应的销售限制。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Pioglitazone and Metformin Hydrochloride Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 42(4), 3558-3558 (2020)
Development and validation of a stability indicating capillary electrophoresis method for the determination of metformin hydrochloride in tablets
Hamdan II, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 53(5), 1254-1257 (2010)
Determination of metformin in human plasma by high-performance liquid chromatography with spectrophotometric detection
Cheng CL and Chou CH
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 762(1), 51-58 (2001)
Quantitative determination and validation of metformin hydrochloride in pharmaceutical using quantitative nuclear magnetic resonance spectroscopy
Gadape HH and Parikh KS
E-Journal of Chemistry, 8(2), 767-781 (2011)
Metformin Hydrochloride Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(4), 2822-2822 (2020)