API类
menaquinone
制造商/商品名称
USP
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O=C1c2c(cccc2)C(=O)C(=C1C\C=C(\CC\C=C(\CC\C=C(\CC\C=C(\CC\C=C(\CC\C=C(\CCC=C(C)C)/C)/C)/C)/C)/C)/C)C
InChI
1S/C46H64O2/c1-34(2)18-12-19-35(3)20-13-21-36(4)22-14-23-37(5)24-15-25-38(6)26-16-27-39(7)28-17-29-40(8)32-33-42-41(9)45(47)43-30-10-11-31-44(43)46(42)48/h10-11,18,20,22,24,26,28,30-32H,12-17,19,21,23,25,27,29,33H2,1-9H3/b35-20+,36-22+,37-24+,38-26+,39-28+,40-32+
InChI key
RAKQPZMEYJZGPI-LJWNYQGCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
该 USP 参考标准旨在用于特定的质量测试和分析。
也被用于制备美国药典(USP)专著所属的表尊溶液:
也被用于制备美国药典(USP)专著所属的表尊溶液:
- 甲萘醌-7
- 枯草杆菌 亚种 枯草杆菌 甲萘醌-7 提取物
- 甲萘醌-7 片剂
- 甲萘醌-7 胶囊
分析说明
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
免责声明
Sales restrictions may apply.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Bacillus subtilis subsp. subtilis Menaquinone-7 Extract
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(3), 5152-5152 (2015)
Menaquinone-7
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(4), 5146-5146 (2020)
Menaquinone-7 Tablets
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(2), 5151-5151 (2015)
Menaquinone-7 Capsules
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(2), 5147-5147 (2015)