蒸汽密度
<0.01 (vs air)
蒸汽壓力
<0.1 mmHg ( 20 °C)
API 家族
magnesium sulfate
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES 字串
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI 密鑰
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
硫酸镁USP参考标准品设计用于USP规定的指定质量测试和检测。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1