主要文件
1295775
USP
辛酸癸酸聚乙二醇甘油酯,I型
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
C8-10甘油单酯和双酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
pharmaceutical primary standard
API类
glyceryl monocaprylocaprate
制造商/商品名称
USP
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
Glyceryl monocaprylocaprate, Type I USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Glyceryl Mono and Dicaprylocaprate
  • Glyceryl Monocaprylocaprate
分析说明
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他说明
可能适用相应的销售限制条件。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
377.6 °F - Non-equilibrium method
闪点(°C)
192 °C - Non-equilibrium method
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)