Merck
1257007
USP
乙胺丁醇 二盐酸盐
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
2,2#8242;-(1,2- Ethanediyldiimino)-1-丁醇 二盐酸盐, Emb
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H24N2O2 · 2HCl
CAS号:
分子量:
277.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
pharmaceutical primary standard
API类
ethambutol
制造商/商品名称
USP
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
CC[C@@H](CO)NCCN[C@H](CO)CC.Cl.Cl
InChI
1S/C10H24N2O2.2ClH/c1-3-9(7-13)11-5-6-12-10(4-2)8-14;;/h9-14H,3-8H2,1-2H3;2*1H/t9-,10-;;/m0../s1
InChI key
AUAHHJJRFHRVPV-BZDVOYDHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
应用
乙胺丁醇是一种分枝杆菌抗菌剂,与其他抗生素联合使用可治疗结核病,减缓耐药性的发展进程。
乙胺丁醇是一种分枝杆菌抗菌剂,与其他抗生素联合使用可治疗结核病,减缓耐药性的发展进程。在中国结核病发病率最高的地区,长期用于研究耐多药结核病(MDR-TB)。
生化/生理作用
乙胺丁醇对活跃生长的结核杆菌具有抗菌作用。分枝菌酸附着在阿拉伯半乳聚糖的 D-阿拉伯糖残基的 5′-羟基上,并在细胞壁中形成分枝酸- 阿拉伯半乳糖-肽聚糖复合层。乙胺丁醇通过抑制阿拉伯糖基转移酶,特别是分枝杆菌中的阿拉伯糖基转移酶,干扰阿拉伯半乳聚糖的合成,通过干扰分枝杆菌细胞壁中的阿拉伯半乳聚糖的生物合成,并导致细胞壁渗透性增加。
乙胺丁醇特异性抑制分枝杆菌中的阿拉伯糖基转移酶,干扰分枝杆菌细胞壁中的阿拉伯半乳聚糖的生物合成。
分析说明
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
其他说明
Sales restrictions may apply.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2