Merck
1151935
USP
矢车菊素 3- O -葡萄糖苷氯化物
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
氯化苦马豆素, 扑热息痛, 氯化葡糖蓝蛋白, 矢车菊素 3-O-葡萄糖苷氯化物, 菊花
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H21ClO11
CAS号:
分子量:
484.84
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
anthocyanins, cyanidin chloride
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CC3=C([O+]=C2C4=CC(O)=C(O)C=C4)C=C(O)C=C3O)O[C@H](CO)[C@H]1O.[Cl-]
InChI
1S/C21H20O11.ClH/c22-7-16-17(27)18(28)19(29)21(32-16)31-15-6-10-12(25)4-9(23)5-14(10)30-20(15)8-1-2-11(24)13(26)3-8;/h1-6,16-19,21-22,27-29H,7H2,(H3-,23,24,25,26);1H/t16-,17-,18+,19-,21-;/m1./s1
InChI 密鑰
YTMNONATNXDQJF-UBNZBFALSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本产品按照发布的药典交付和规定提供。随随附的本产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息彩页,均遵照现行药典许可而编制和发布。
更多信息和支持,请访问药典发布网站
應用
Cyanidin 3-O-glucoside chloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • European Elder Berry Dry Extract
  • Powdered Bilberry Extract
  • Cranberry Fruit Juice Dry Extract Capsules
  • Cranberry Fruit Juice Dry Extract
  • Cranberry Fruit Dry Juice
  • Cranberry Fruit Powder
  • Cranberry Fruit Juice
生化/生理作用
花青素。抗氧化剂。研究其神经保护属性
分析報告
这些产品仅供测试和含量测定使用。它们不用于人或动物管理,不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
European Elder Berry Dry Extract
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 49(3), 4978-4978 (2019)
Cranberry Fruit Dry Juice
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 47(2) (2023)
Powdered Bilberry Extract
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 33(4), 4813-4813 (2020)
Cranberry Fruit Juice
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 48(6) (2022)