产品名称
Antibodix® WCX-NP5弱阳离子交换柱, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, 5 μm particle size
物料
stainless steel
产品线
Antibodix®
制造商/商品名称
Sepax 602NP5-2105
包装
1 ea of
参数
40 Mpa max. pressure (6000 psi)
80 °C max. temp.
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
5 cm × 2.1 mm
基质
polymeric
基质活性基团
weak cation exchange phase
粒径
5 μm
孔径
non-porous
工作pH范围
2.0-12.0
分离技术
cation exchange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Antibodix色谱柱中的无孔聚(苯乙烯二乙烯基苯)颗粒被亲水性聚合物层屏蔽,该层包含弱(WCX)阳离子交换基团网络。Antibodix色谱柱可用于通过盐或pH梯度对单克隆抗体的电荷变体进行可重现分析。
Antibodix用户手册
Antibodix用户手册
法律信息
Antibodix is a registered trademark of Sepax Technologies